Merck
61749
Millipore
Lauryl sulfate Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Synonim(y):
Lauryl Casein peptone Broth
About This Item
Beilstein:
1710530
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41171607
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.74
agency
according to GB 4789.3-2016
according to ISO 4831:2006
according to ISO
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
casein peptone, 20 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2.75 g/L
lactose, 5 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 2.75 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.8±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
selective for Enterobacter spp.
selective for Escherichia coli
selective for Salmonella spp.
selective for coliforms
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15)
Klucz InChI
MOTZDAYCYVMXPC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lauryl sulfate Broth (LSB) to selektywne podłoże, stosowane głównie do oznaczania bakterii z grupy coli. LSB służy do badania jakości wody, produktów mlecznych i środków spożywczych.
Zastosowanie
Do oznaczania E. coli użyto bulionu siarczanu laurylu.
Selective medium acc. to Mallmann and Darby (1941) for the presumptive testing for coliform and their selective enrichment in the examination of water, dairy products and food.
Recommended by the "Schweizerisches Lebensmittelbuch" 5th ed., chapter 56A.
The difference to Cat. No. 17349 is that Casein Peptone is used (instead of Tryptose)
Uwaga dotycząca przygotowania
Rozpuścić 35,6 g w 1 litrze wody destylowanej. Rozlać do wygodnych kolb. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Uses of a Lauryl Sulfate Tryptose Broth for the Detection of Coliform Organisms.
W L Mallmann et al.
American journal of public health and the nation's health, 31(2), 127-134 (1941-02-01)
Determination of Escherichia coli in urine using a low-cost foil-based microfluidic device.
Maskova T, et al.
Talanta, 170, 36-40 (2017)