Merck
679186
Sigma-Aldrich
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 5 % (v/v) water, 0.1 % (v/v) formic acid, 0.05 % (w/v) ammonium formate
Synonim(y):
ACN, Cyjanek metylu, Cyjanometan, Nitryl etylu
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
Beilstein:
4124158
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
81-82 °C (lit.)
Nazwa produktu
Acetonitrile solution, contains 0.05 % (w/v) ammonium formate, 5 % (v/v) water, 0.1 % (v/v) formic acid, suitable for HPLC
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg
Formularz
liquid
zawiera
0.05 % (w/v) ammonium formate
0.1 % (v/v) formic acid
5 % (v/v) water
granice wybuchowości
8 % (lit.)
metody
HPLC: suitable
bp
81-82 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
gęstość
0.782 g/mL at 25 °C
0.807 g/mL at 25 °C
Format
mixture
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
LC/MS suitability tested
Zastosowanie
  • Wykrywanie aminokwasów za pomocą chemiluminescencji: Acetonitryl jest stosowany do wykrywania α-aminokwasów przy użyciu chemiluminescencji nadtlenocyjanianu. Badanie wykazało zastosowanie mieszanego roztworu wody, acetonitrylu i octanu etylu do wykrywania aminokwasów, podkreślając jego skuteczność w zastosowaniach analitycznych. Metoda ta zwiększa czułość i dokładność wykrywania aminokwasów, co czyni ją kluczową dla analiz biochemicznych i klinicznych (Kan et al., American Journal of Analytical Chemistry, 2020).
  • Właściwości redoks N-hydroksyimidów: Acetonitryl zmieszany z kwasem siarkowym służy do badania właściwości redoks N-hydroksyimidów, działając jako mediator przeniesienia atomu wodoru (HAT) w utlenianiu alkoholu. To zastosowanie jest istotne dla zrozumienia elektrochemicznego zachowania związków organicznych i opracowania nowych procesów katalitycznych dla reakcji utleniania (Kishioka, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2023).
  • Reakcje elektrodowe w pośrednictwie katalitycznym: Roztwór acetonitrylu jest stosowany do badania reakcji elektrodowych N-hydroksyftalimidu w kwasie siarkowym. Badanie to koncentruje się na jego roli jako katalitycznego mediatora utleniania alkoholu, zapewniając wgląd w zaangażowane mechanizmy elektrochemiczne. Odkrycia przyczyniają się do rozwoju wydajnych systemów katalitycznych do transformacji organicznych (Kishioka, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2022).
  • Wzbudzenie kompleksów europu: Roztwór acetonitrylu jest wykorzystywany w interakcji Eu(FOD)3 z difluorkiem ksenonu do badania wzbudzenia Eu(III) wspomaganego ligandem. Badania te badają właściwości fotofizyczne kompleksów europu, które są niezbędne do opracowania materiałów luminescencyjnych do różnych zastosowań, w tym technologii oświetleniowych i wyświetlaczy (Masyagutova et al., Journal of Fluorine Chemistry, 2024).
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
36.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kangmin Chon et al.
Water research, 81, 388-397 (2015-07-05)
In this study, the changes in UV absorbance at 254 nm (UVA254) and electron donating capacity (EDC) were investigated as surrogate indicators for assessing removal of micropollutants and bromate formation during ozonation of wastewater effluents. To measure the EDC, a novel
Elke H J Krekels et al.
Clinical pharmacokinetics, 53(6), 553-563 (2014-02-06)
From a previously validated paediatric population pharmacokinetic model, it was derived that non-linear morphine maintenance doses of 5 μg/kg(1.5)/h, with a 50 % dose reduction in neonates with a postnatal age (PNA) <10 days, yield similar morphine and metabolite concentrations
Maria de la Paz Celorio-Mancera et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 61, 34-45 (2015-05-03)
More than half of the proteome from mandibular glands in caterpillars is represented by chemosensory proteins. Based on sequence similarity, these proteins are putative transporters of ligands to gustatory receptors in sensory organs of insects. We sought to determine whether
Divya Subramonian et al.
Journal of proteome research, 13(9), 3905-3918 (2014-07-30)
SUMOylation is an essential posttranslational modification and regulates many cellular processes. Dysregulation of SUMOylation plays a critical role in metastasis, yet how its perturbation affects this lethal process of cancer is not well understood. We found that SUMO-2/3 modification is
Fang Xu et al.
The Plant cell, 27(5), 1547-1562 (2015-05-15)
Nod-like receptors (NLRs) serve as immune receptors in plants and animals. The stability of NLRs is tightly regulated, though its mechanism is not well understood. Here, we show the crucial impact of N-terminal acetylation on the turnover of one plant