Key Documents
67706
Campylobacter Millichrome™ plus Supplement
25 L, selective for bacteria: Campylobacter spp., suitable for microbiology
Synonim(y):
Campylobacter Detection Supplement, Campylobacter Millichrome™ plus 25L Supplement, Millichrome™ Campylobacter plus Supplement, Supplement forCampylobacter Millichrome™ Plus
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile; 0.45 μm filtered
Poziom jakości
Postać
dry powder
zastosowanie
25 L
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
microbiological culture: suitable
rozpuszczalność
sterile water: 21 mg/mL
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
selective for bacteria: Campylobacter spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
(1 vial is sufficient for 25 L of final media)
Chromogenic and selective mix 5.25 g
Uwaga dotycząca przygotowania
- In a transparent vessel, add 210 mg of Campylobacter Millichrome™ plus Supplement to 10 ml of purified water.
- Swirl well until complete dissolution.
- Filter to sterilize at 0.45 μm.
- Add the 10 ml of the supplement solution to 1 liter of the melted Campylobacter Millichrome™ plus Supplement for 5L at 45-50 °C.
- Swirl or stir gently to homogenize.
Przechowywanie i stabilność
- Store in tightly sealed containers at 2-8°C.
- Keep away from heat and sources of ignition.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)