21378
Campylobacter Culture Medium
powder, final pH 7.3±0.2 (25 °C), bottle of 500 g, non-sterile, suitable for microbiology
Synonim(y):
Campylobacter Selective Agar (Base)
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 13 g/L
electrolyte, 5 g/L
peptone-protein mixture, 21 g/L
starch (soluble), 1 g/L
opakowanie
bottle of 500 g
pH końcowe
7.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
przydatność
selective for Campylobacter spp.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
50-70 ml/l defibrylowanej krwi
1 vl/l Park and Sanders Selective Supplement I (nr kat. 17191)
1 vl/l Park and Sanders Selective Supplement II (nr kat. 17194)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)