Key Documents
Y2377
2x YT medium
Powder microbial growth medium
Synonim(y):
2x Yeast Extract Tryptone medium, 2xTY medium, 2xYT Medium, 2xYT media
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
sterylność
non-sterile
Postać
powder
metody
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(3.1% solution)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
room temp
przydatność
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Standard formulation
- An inexpensive alternative to liquid
Komponenty
10 g/L Yeast Extract
5 g/L NaCl
Uwaga dotycząca przygotowania
2. Heat to boiling while stirring to dissolve all ingredients completely.
3. Autoclave for 15 minutes at 121 °C.
Rekonstytucja
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.
Hodowla bakterii E. coli w skali od małych kultur do fermentacji. Uwzględniono protokoły inicjowania kultury starterowej, komórek zawiesinowych, monokultury i posiewu bakteriofaga M13.