Kluczowe dokumenty
Y2627
2xYT Medium
EZMix Powder microbial growth medium
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
opis
nutrient rich, quick dissolve, dust free formulation
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
skład
Inert binder (EZMix only), 0.6 g/L
NaCl, 5 g/L
Tryptone (pancreatic digest of casein), 16 g/L
Yeast extract, 10 g/L
Zastosowanie
agriculture
food and beverages
temp. przechowywania
room temp
przydatność
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- Easy scale-up using larger package size
- Standard formulation
Rekonstytucja
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.
Hodowla bakterii E. coli w skali od małych kultur do fermentacji. Uwzględniono protokoły inicjowania kultury starterowej, komórek zawiesinowych, monokultury i posiewu bakteriofaga M13.