Merck
675415
Sigma-Aldrich
Acetonitrile
≥99.9%, HPLC Plus, suitable for HPLC, poly-coated bottles
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
Beilstein:
741857
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
81-82 °C (lit.)
Nazwa produktu
Acetonitrile, HPLC Plus, ≥99.9%, poly-coated bottles
klasa czystości
HPLC Plus
Poziom jakości
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
525 °F
973 °F
granice wybuchowości
16 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.01% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.0002%
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorpcja
≤1 mAU at 210 nm
absorpcja UV
λ: 195 nm Amax: ≤0.10
λ: 200 nm Amax: ≤0.02
λ: 228 nm Amax: ≤0.005
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetonitryl (MeCN), alifatyczny nitryl, jest bezbarwną cieczą o przyjemnym zapachu. Jest szeroko stosowany jako rozpuszczalnik i półprodukt w syntezach organicznych. Jest przezroczysty dla światła widzialnego UV, dzięki czemu ma szerokie zastosowanie w technikach spektrofotometrycznych i fluorymetrycznych. Ponieważ MeCN ma niską lepkość, wysoką siłę elucji i jest wysoce mieszalny z wodą, jest wykorzystywany jako składnik fazy ruchomej w wielu technikach chromatograficznych. Jego widmo w podczerwieni zostało zarejestrowane. Zbadano syntezę wodoronadtlenków alkilowych w MeCN poprzez utlenianie alkanów nadtlenkiem wodoru w obecności kompleksów żelaza. Zbadano uwodornienie MeCN do postaci etyloaminy przy użyciu katalizatora ze stopu amorficznego Co-B.
Zastosowanie
  • Separacja antocyjanów: Acetonitryl jest stosowany w wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do selektywnej separacji antocyjanów. Badania wykazały korzyści płynące z zastąpienia acetonitrylu metanolem w fazie ruchomej w celu kontrolowania selektywności i poprawy rozdzielczości separacji antocyjanów, zapewniając bardziej zrównoważone podejście do analizy chromatograficznej (Deineka et al., Journal of Analytical Chemistry, 2021).
  • Wykrywanie α-aminokwasów: Acetonitryl jest stosowany w opracowywaniu metod chemiluminescencji do wykrywania α-aminokwasów. Wykazano, że mieszany roztwór wody, acetonitrylu i octanu etylu zwiększa czułość i dokładność wykrywania aminokwasów, co czyni go cennym narzędziem do analiz biochemicznych i klinicznych (Kan et al., American Journal of Analytical Chemistry, 2020).
  • Elektrochemiczne wykrywanie biomarkerów: Acetonitryl jest wykorzystywany do elektrochemicznego wykrywania biomarkerów, takich jak 5-formyluracyl. Znakowanie (2-benzimidazolilo) acetonitrylem zwiększa selektywność i czułość detekcji, czyniąc ją ważną metodą w badaniach biomedycznych i diagnostyce (Tang et al., Analytical Chemistry, 2021).
  • Wzbudzenie kompleksów europu wspomagane ligandami: Acetonitryl jest wykorzystywany do badania wzbudzenia kompleksów Eu(III) wspomaganego ligandem. Oddziaływanie kompleksów europu z difluorkiem ksenonu w roztworze acetonitrylu zapewnia wgląd w ich właściwości fotofizyczne, które są niezbędne do opracowania materiałów luminescencyjnych do różnych zastosowań, w tym technologii oświetleniowych i wyświetlaczy (Masyagutova et al., Journal of Fluorine Chemistry, 2024).
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Infrared spectra of acetonitrile and acetonitrile-d3.
Pace EL and Noe LJ.
J. Chem. Phys., 49, 5317-5325 (1968)
Liquid phase hydrogenation of acetonitrile to ethylamine over the Co-B amorphous alloy catalyst.
Li H, et al.
J. Catal., 214(1), 15-25 (2003)
Hydrogen peroxide oxygenation of alkanes including methane and ethane catalyzed by iron complexes in acetonitrile.
Shul'pin GB, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(2-3), 317-332 (2004)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 6-6 (1994)
Acetonitrile, the polarity chameleon.
Zarzycki PK, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 397(3), 905-908 (2010)