Merck
667404
Supelco
Water solution
contains 10 mM ammonium acetate, suitable for HPLC
Synonim(y):
Roztwór wodny
About This Item
Wzór liniowy:
H2O
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
zawiera
10 mM ammonium acetate
metody
HPLC: suitable
gęstość
0.996 g/mL at 25 °C
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.70
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 254 nm Amax: ≤0.008
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Produktem jest woda zawierająca 10 mM octanu amonu, którą można stosować w HPLC. Ten wstępnie zmieszany rozpuszczalnik fazy ruchomej ma wysoką czystość, co skraca czas przygotowania i zapobiega przestojom urządzenia z powodu nieczystych faz ruchomych.
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)