Merck
63965
Supelco
(−)-β-Elemene
analytical standard
Synonim(y):
β-Elemene, (1S,2S,4R)-(−)-2,4-Diisopropenyl-1-methyl-1-vinylcyclohexane, (1S,2S,4R)-1-Ethenyl-1-methyl-2,4-bis(1-methylethenyl)cyclohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
Beilstein:
2207781
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@]1(C=C)CC[C@@H](C(C)=C)C[C@H]1C(C)=C
InChI
1S/C15H24/c1-7-15(6)9-8-13(11(2)3)10-14(15)12(4)5/h7,13-14H,1-2,4,8-10H2,3,5-6H3/t13-,14+,15-/m1/s1
Klucz InChI
OPFTUNCRGUEPRZ-QLFBSQMISA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huatang Wang et al.
Environmental entomology, 48(1), 245-252 (2018-12-20)
For insects, odorant-binding proteins (OBPs) play an essential role in binding and transporting semiochemicals through the sensillum lymph to olfactory receptor neurons within the antennal sensilla. In the present study, the full-length cDNA encoding a general odorant-binding protein 1 (DcitOBP1