Kluczowe dokumenty
613053
Sodium acetate solution
NMR reference standard, 50 mM in D2O (99.9 atom % D), water 1 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
Poziom jakości
skład
water, 1%
stężenie
50 mM in D2O (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
3 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
ciąg SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Ilość
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)