Kluczowe dokumenty
61076
DL-4-Hydroxy-2-ketoglutaric acid lithium salt
analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxy-2-oxoglutaric acid lithium salt, DL-KHG Li
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥97.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C5H6O6/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2,6H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
Klucz InChI
WXSKVKPSMAHCSG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)