Kluczowe dokumenty
56931
2,6-Diisopropylphenol
analytical standard
Synonim(y):
2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, Propofol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
ciśnienie pary
5.6 mmHg ( 100 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512-1.516
n20/D 1.514 (lit.)
bp
256 °C/764 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
gęstość
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Klucz InChI
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Zastosowanie
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)