Kluczowe dokumenty
53183
Metformin-(dimethyl-d6) hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
1,1-Di(methyl-d3)biguanide hydrochloride, [2H6]-Metformin hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(NC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=N)=N.Cl
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H/i1D3,2D3;
Klucz InChI
OETHQSJEHLVLGH-TXHXQZCNSA-N
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?