Kluczowe dokumenty
91588
N-(n-Butyl)thiophosphoric triamide
analytical standard
Synonim(y):
N-Butylphosphorothioic triamide, N-Butylthiophosphoric triamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤1.0% water (calculated from elemental analysis)
mp
56-58 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=P(NCCCC)(N)N
InChI
1S/C4H14N3PS/c1-2-3-4-7-8(5,6)9/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,9)
Klucz InChI
HEPPIYNOUFWEPP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?