51841
Peptone (vegetable) acid hydrolysate
suitable for microbiology
Synonim(y):
Peptone from vegetable, Casein acid hydrolysate replacement
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥6%
zanieczyszczenia
≤44% ash
strata
≤5% loss on drying
pH
5.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
rozpuszczalność
H2O: 2%, clear, yellow
Zastosowanie
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.