38143
Peptone from potatoes No. 2
suitable for microbiology
Synonim(y):
Peptone from vegetable
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
potato
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
amino-nitrogen, ≥4.5%
chloride (as NaCl), ≤16%
total nitrogen (N), ≥10%
pozostałość po prażeniu
≤25%
strata
≤6.0% loss on drying
pH
6.7-7.7 (25 °C, 2% in H2O)
rozpuszczalność
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
Zastosowanie
microbiology
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?