Kluczowe dokumenty
61854
Millipore
Vegetable Peptone for Biotechnology and Microbiology
Corn and Rice Enzymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Peptone from vegetable, Vegetable peptone; non-animal origin peptone
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
Nazwa produktu
Peptone (vegetable), No. 2, suitable for microbiology
pochodzenie biologiczne
plant
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥11%
zanieczyszczenia
≤10% ash
strata
≤7% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
rozpuszczalność
H2O: 2%, clear, yellow
Zastosowanie
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Opis ogólny
Pepton (roślinny) nr 2 jest przygotowywany w kontrolowanych warunkach poprzez enzymatyczną fermentację białek roślinnych i dlatego stanowi wolną od zwierząt alternatywę dla tradycyjnych peptonów. Ma właściwości odżywcze odpowiadające peptonom żelatynowym (nr katalogowy 70176). Może być stosowany w pożywkach do badań fermentacyjnych: Purple Agar base, Sugar-free Agar, MacConkey Agars, Violet Red Bile Agar itp.
Zastosowanie
Pepton (roślinny) nr 2 jest uniwersalnym złożonym składnikiem pożywek stosowanym do izolacji i hodowli mikroorganizmów.
Pepton roślinny ułatwia wzrost szerokiej gamy drobnoustrojów, od wybrednych bakterii tlenowych po drożdże i pleśnie. Zapobiega on również zanieczyszczeniu możliwą gąbczastą encefalopatią bydła (BSE) lub pasażowalną encefalopatią gąbczastą (TSE).
Jest on również stosowany w testach napełniania pożywek w celu oceny jakości aseptycznego procesu napełniania zgodnie z wytycznymi FDA.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Debra Rossouw et al.
Applied and environmental microbiology, 75(20), 6600-6612 (2009-08-25)
Commercial wine yeast strains of the species Saccharomyces cerevisiae have been selected to satisfy many different, and sometimes highly specific, oenological requirements. As a consequence, more than 200 different strains with significantly diverging phenotypic traits are produced globally. This genetic
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.