Merck
51681
Supelco
Silychristin
analytical standard
Synonim(y):
Silymarin II
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥90.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤10.0% water
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2Oc3c(O)cc(cc3[C@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-33-18-6-10(2-3-15(18)28)23-14(9-26)13-4-11(5-17(30)25(13)35-23)24-22(32)21(31)20-16(29)7-12(27)8-19(20)34-24/h2-8,14,22-24,26-30,32H,9H2,1H3/t14-,22+,23+,24-/m1/s1
Klucz InChI
BMLIIPOXVWESJG-LMBCONBSSA-N
Opis ogólny
Silychristin jest jednym z kongenerów flawonolignanu silybiny. Zwykle pochodzi z sylimaryny, która jest ekstrahowana z owoców Silybum marianum (L.) Gaertn i Asteraceae(Carduus marianus L.; ostropest plamisty).
Zastosowanie
Silychristin może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania silychristin w:
  • Ekstraktach ziołowych, ekstraktach z owoców, i ekstraktach z nasion Silybum marianum metodą ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową (UHPLC-DAD) i ekstrakcji metanolem sprzężonej z HPLC wyposażoną w detekcję tablicową w ultrafiolecie (UVAD).
  • Nasiona ostropestu plamistego metodą HPLC-UV.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
J Sonnenbichler et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 290(3), 1375-1383 (1999-08-24)
The biochemical influence of flavonolignans from the milk thistle Silybum marianum has been tested on kidney cells of African green monkeys. Two nonmalignant cell lines were selected, with the focus of the work on the fibroblast-like Vero line. Proliferation rate
Lijun Duan et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 113-116, 559-568 (2004-04-01)
Hot water is attracting attention as an extraction solvent in the recovery of compounds from plant material as the search for milder and "greener" solvents intensifies. The use of hot water as an extraction solvent for milk thistle at temperatures
Head-to-head comparison of ultra-high-performance liquid chromatography with diode array detection versus quantitative nuclear magnetic resonance for the quantitative analysis of the Silymarin complex in Silybum marianum fruit extracts.
Cheilari A, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(7), 1618-1626 (2016)
Ludovico Abenavoli et al.
Phytotherapy research : PTR, 24(10), 1423-1432 (2010-06-22)
Silybum marianum or milk thistle (MT) is the most well-researched plant in the treatment of liver disease. The active complex of MT is a lipophilic extract from the seeds of the plant and is composed of three isomer flavonolignans (silybin
Optimization and single-laboratory validation of a method for the determination of flavonolignans in milk thistle seeds by high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection.
Mudge E, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(25), 7657-7666 (2015)