Kluczowe dokumenty
02000585
Silybin
mixture of Silybin A and B, primary reference standard
Synonim(y):
(2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-[3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-yl]chroman-4-one, Silibinin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
jakość
mixture of Silybin A and B
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
COc1cc(ccc1O)C2Oc3cc(ccc3OC2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20?,23-,24?,25+/m0/s1
Klucz InChI
SEBFKMXJBCUCAI-DBMPWETRSA-N
Opis ogólny
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)