Merck
49983
Supelco
S-Methyl methanethiosulfonate
analytical standard
Synonim(y):
S-Methyl thiomethanesulfonate, MMTS
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SO2SCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
Beilstein:
1446059
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤1.0% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512-1.514
n20/D 1.513 (lit.)
tw
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Klucz InChI
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)