Merck
49747
Supelco
Rebaudioside B
analytical standard
Synonim(y):
(4α)-13-[(O-β-D-Glucopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, Stevioside a4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H60O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
804.87
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤12.0% water (Karl Fischer)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
C[C@@]12CCC[C@](C)([C@H]1CC[C@]34CC(=C)[C@@](CC[C@@H]23)(C4)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H]5O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(O)=O
InChI
1S/C38H60O18/c1-16-11-37-9-5-20-35(2,7-4-8-36(20,3)34(49)50)21(37)6-10-38(16,15-37)56-33-30(55-32-28(48)26(46)23(43)18(13-40)52-32)29(24(44)19(14-41)53-33)54-31-27(47)25(45)22(42)17(12-39)51-31/h17-33,39-48H,1,4-15H2,2-3H3,(H,49,50)/t17-,18-,19-,20?,21?,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33+,35+,36+,37+,38-/m0/s1
Klucz InChI
DRSKVOAJKLUMCL-FIPBZOTESA-N
Opis ogólny
Składnik stewii.
Zastosowanie
Rebaudiozyd B może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w liściach Stevia rebaudiana Bertoni przy użyciu techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Improved HPLC method for the evaluation of the major steviol glycosides in leaves of Stevia rebaudiana
Woelwer-R U, et al.
European Food Research and Technology, 231(4), 581-588 (2010)
María Inés Espinoza et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(49), 11797-11804 (2014-11-14)
Stevia rebaudiana is known for its sweet-tasting ent-kaurene diterpenoid glycosides. Several manufacturing strategies are currently employed to obtain Stevia sweeteners with the lowest possible off-flavors. The chemical composition of four commercial S. rebaudiana extracts, obtained by different technologies, was characterized