Kluczowe dokumenty
493538
Ethyl alcohol, Pure
94.9-96.0%, 190 proof, meets USP testing specifications, USP/NF
Synonim(y):
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ethyl alcohol, Pure, 190 proof, meets USP testing specifications
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Poziom jakości
gęstość pary
1.59 (vs air)
Próba
94.9-96.0%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
3.1-27.7 %
dostępność
not available in (Sales restictions may apply)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
190 proof
pozostałość po odparowaniu
≤0.0025%
kolor
colorless
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
rozpuszczalność
water: soluble
λ
in H2O
absorpcja UV
λ: 240 nm Amax: 0.40
λ: 250 nm Amax: 0.30
λ: 260 nm Amax: 0.30
λ: 270 nm Amax: 0.10
λ: 340 nm Amax: 0.1
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Poprawiona wydajność wykrywania izoprenu w warstwach WO(3) domieszkowanych Si osadzanych metodą napylania i wyżarzania końcowego: Podkreślono zastosowanie czystego alkoholu etylowego jako rozpuszczalnika w procesie osadzania czujników, zwiększając możliwości wykrywania izoprenu, co ma kluczowe znaczenie dla monitorowania środowiska i bezpieczeństwa przemysłowego (Lin et al., 2024).
- Skuteczna metoda preparatywnej izolacji i oczyszczania alkaloidów z Gelsemium przy użyciu szybkiej chromatografii przeciwprądowej i preparatywnej HPLC: Demonstruje zastosowanie czystego alkoholu etylowego w wysokosprawnej chromatografii cieczowej, krytycznej dla ekstrakcji i oczyszczania związków bioaktywnych w badaniach farmaceutycznych (Liang et al., 2024).
- Procesy starzenia termoplastycznych tworzyw dentystycznych - badania termoanalityczne i wpływ na twardość Vickersa i Martensa: Wykorzystanie czystego alkoholu etylowego w przetwarzaniu materiałów dentystycznych w celu oceny ich trwałości i właściwości fizycznych, podkreślając jego rolę w materiałoznawstwie i stomatologii (Kreitczick et al., 2024).
- Funkcjonalizacja włókien bambusowych barwnikiem lawsone (Lawsonia inermis) w celu wytworzenia bioinspirowanego hybrydowego kompozytu barwnego o działaniu antybakteryjnym: Charakteryzuje się zastosowaniem czystego alkoholu etylowego w obróbce włókien bambusowych, przyczyniając się do rozwoju funkcjonalnych materiałów o ulepszonych właściwościach (Szadkowski et al., 2024).
- Łatwa synteza mezoporowatych nanokostek In(2)O(3) domieszkowanych siecią Ag do wysokowydajnego wykrywania etanolu: Wykorzystuje czysty alkohol etylowy w procesie syntezy nanorurek w celu zwiększenia możliwości wykrywania etanolu, co ma kluczowe znaczenie dla opracowania czułych i wydajnych czujników (Liu et al., 2024).
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
This procedure may be used for Alcohol Dehydrogenase products.
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).