48919-U
ProClin™ 300
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 3%, pkg of 110 kg
Synonim(y):
3% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
okres trwałości
3 yr
zawiera
Alkyl Carboxylate
skład
CMIT/MIT, 3%
opakowanie
pkg of 110 kg
Parametry
operating temperature at <45 °C
macierz
Modified glycol
operating pH range
2.5-8.5
zakres pH
1.7-3.7
tw
100 °C
mp
-40 °C
rozpuszczalność
water: soluble at 20 °C
gęstość
1.20 g/cm3
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
244.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
118 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?