46318
Sulcotrione
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]-1,3-cyclohexanedione
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)c1ccc(c(Cl)c1)C(=O)C2C(=O)CCCC2=O
InChI
1S/C14H13ClO5S/c1-21(19,20)8-5-6-9(10(15)7-8)14(18)13-11(16)3-2-4-12(13)17/h5-7,13H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
PQTBTIFWAXVEPB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?