Kluczowe dokumenty
36521
Quinchlorac
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3,7-Dichloro-8-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)c1c(Cl)ccc2cc(Cl)cnc12
InChI
1S/C10H5Cl2NO2/c11-6-3-5-1-2-7(12)8(10(14)15)9(5)13-4-6/h1-4H,(H,14,15)
Klucz InChI
FFSSWMQPCJRCRV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)