Merck
46198
Supelco
(+)-Fenchol
analytical standard
Synonim(y):
(1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, Fenchyl alcohol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
2038082
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D +11.0±0.5°, c = 10% in ethanol
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
201-202 °C (lit.)
mp
43-46 °C
Format
neat
ciąg SMILES
CC1(C)[C@H]2CC[C@](C)(C2)[C@H]1O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
Klucz InChI
IAIHUHQCLTYTSF-OYNCUSHFSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Chiral building block
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A.A. van der Zeijden et al.
Synthesis, 847-847 (1996)
Y. Yuasa et al.
Tetrahedron, 48, 3473-3473 (1992)
M Miyazawa et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 37(9), 943-953 (2007-11-10)
The metabolism of (+)-fenchol was investigated in vitro using liver microsomes of rats and humans and recombinant cytochrome P450 (P450 or CYP) enzymes in insect cells in which human/rat P450 and NADPH-P450 reductase cDNAs had been introduced. The biotransformation of
Sergio Abbate et al.
Chirality, 21 Suppl 1, E242-E252 (2009-11-21)
The first well documented experiments of Near Infrared Vibrational Circular Dichroism (NIR-VCD) were performed around 1975. We review the thirty year history of NIR-VCD, encompassing both instrumental development and theoretical/computational methods that allow interpretation of experimental spectra, harvesting useful structural
D M Satterwhite et al.
The Journal of biological chemistry, 260(26), 13901-13908 (1985-11-15)
The conversion of geranyl pyrophosphate to (-)-endo-fenchol is considered to proceed by the initial isomerization of the substrate to (-)-(3R)-linalyl pyrophosphate and the subsequent cyclization of this bound intermediate. To test this stereochemical scheme, phosphatase-free preparations of (-)-endo-fenchol cyclase from