Merck
46001
Supelco
Benoxacor
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.12
Beilstein:
4190275
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CC1COc2ccccc2N1C(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C11H11Cl2NO2/c1-7-6-16-9-5-3-2-4-8(9)14(7)11(15)10(12)13/h2-5,7,10H,6H2,1H3
Klucz InChI
PFJJMJDEVDLPNE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benoksakor jest dichloroacetamidowym herbicydem zabezpieczającym, stosowanym do ochrony kukurydzy przed uszkodzeniami spowodowanymi przez metolachlor. Jego rola jako sejfnera polega na indukowaniu enzymatycznego mechanizmu detoksykacji chloroacetanilidu w roślinach.
Zastosowanie
Benoksakor może być stosowany jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu benoksakoru w próbkach pszenicy i gleby przy użyciu chromatografii gazowej (GC) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniele Del Buono et al.
Phytochemistry, 68(21), 2614-2624 (2007-07-21)
Over recent years it has emerged how certain no crop-species can be employed in phytoremediating contaminated soils or preventing herbicide pollution; in this contest Festuca arundinacea was investigated. Shoots of Festuca were submitted to fast protein liquid chromatography in order
WSSA Abstracts: Meeting of the Weed Science Society of America, Volumes 25-32 (1985)
Andrew E Kral et al.
Environmental science & technology, 53(12), 6738-6746 (2019-05-24)
Dichloroacetamide safeners are commonly added to commercial chloroacetamide herbicide formulations and widely used worldwide, but their environmental fate has garnered little scrutiny as a result of their classification as "inert" ingredients. Here, we investigated the photolysis of dichloroacetamide safeners to
Aaron P Smith et al.
The Journal of biological chemistry, 279(25), 26098-26104 (2004-04-08)
Glutathione S-transferases (GSTs) are involved in many stress responses in plants, for example, participating in the detoxification of xenobiotics and limiting oxidative damage. Studies examining the regulation of this gene family in diverse plant species have focused primarily on RNA
Luciano Scarponi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(7), 2483-2488 (2005-03-31)
The action of safener benoxacor on the detoxification of terbuthylazine (TBA) in Zea mays and Festuca arundinacea was ascertained by the investigation of the effects of benoxacor on the activity of glutathione-S-transferases (GSTs) in the shoots of the two plant