Merck
32522
Supelco
Cyprosulfamide
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-[4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylsulfonyl]-2-methoxybenzamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
COc1ccccc1C(=O)NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(=O)NC3CC3
InChI
1S/C18H18N2O5S/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)18(22)20-26(23,24)14-10-6-12(7-11-14)17(21)19-13-8-9-13/h2-7,10-11,13H,8-9H2,1H3,(H,19,21)(H,20,22)
Klucz InChI
OAWUUPVZMNKZRY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyprosulfamid jest herbicydem i może chronić rośliny przed stresem zasolenia i wywoływać silny wzrost, w tym tworzenie nowych pędów i wczesne kwitnienie.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abscisic acid and the herbicide safener cyprosulfamide cooperatively enhance abiotic stress tolerance in rice
Dashevskaya, Svetlana, et al.
Molecular breeding : new strategies in plant improvement, 32 (2), 463-484 (2013)
George Giannakopoulos et al.
Pest management science, 76(10), 3413-3422 (2020-02-23)
Safeners extend the application of existing herbicides by selectively enhancing tolerance in large-grained cereal crops. While their activity is linked to enhanced herbicide metabolism, their exact mode of action and reasons for their crop specificity have yet to be determined.
Amit Paporisch et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 138, 22-28 (2017-05-01)
Three sweet corn genotypes, two inbred lines (IBER001 and IBER002) and their hybrid (ER00X), differ in their phenotypic responses to several P450-metabolized herbicides, used in sweet corn, namely, foramsulfuron, iodosulfuron, rimsulfuron and tembotrione. Foramsulfuron is a sulfonylurea herbicide commonly formulated