Merck
45737
Supelco
Pyrifenox
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
opis
mixture of Z and E isomers
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CO\N=C(\Cc1cccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C14H12Cl2N2O/c1-19-18-14(7-10-3-2-6-17-9-10)12-5-4-11(15)8-13(12)16/h2-6,8-9H,7H2,1H3/b18-14-
Klucz InChI
CKPCAYZTYMHQEX-JXAWBTAJSA-N
Opis ogólny
Pyrifenox is primarily used in controlling powdery mildews of field-grown fruits, mainly wine grapes, mango and nectarine trees.
Zastosowanie
Pyrifenox may be used as a reference standard for the determination of pyrifenox in samples by modified QuEChERS and ultra-high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC–MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficacy of foliar sprays of phosphates in controlling powdery mildews in field-grown nectarine, mango trees and grapevines.
Reuveni M and Reuveni R
Crop Protection, 14(4), 311-314 (1995)
Development and method validation for determination of 128 pesticides in bananas by modified QuEChERS and UHPLC--MS/MS analysis.
Carneiro R P, et al.
Food Control, 33(2), 413-423 (2013)
Hannah E Brown et al.
mBio, 11(3) (2020-06-18)
The ability for cells to maintain homeostasis in the presence of extracellular stress is essential for their survival. Stress adaptations are especially important for microbial pathogens to respond to rapidly changing conditions, such as those encountered during the transition from