Merck
46047
Supelco
Pyridaben
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25ClN2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.93
Beilstein:
7933972
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)(C)N1N=CC(SCc2ccc(cc2)C(C)(C)C)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C19H25ClN2OS/c1-18(2,3)14-9-7-13(8-10-14)12-24-15-11-21-22(19(4,5)6)17(23)16(15)20/h7-11H,12H2,1-6H3
Klucz InChI
DWFZBUWUXWZWKD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Fipronil PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46451
Fipronil
J-Z Niu et al.
Insect molecular biology, 21(4), 422-436 (2012-06-09)
The citrus red mite, Panonychus citri, is known for its ability rapidly to evolve resistance to insecticides/acaricides and to adapt to hosts that produce toxins. In this study, we constructed an unprecedented four gigabase pair transcriptome of P. citri, which
Li Zhang et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 186, 39-51 (2014-12-04)
Bill Milsom has made seminal contributions to our understanding of ventilatory control in a wide range of vertebrates. Teleosts are particularly interesting, because they produce a 3rd, potentially toxic respiratory gas (ammonia) in large amounts. Fish are well known to
Yuanhao Zhang et al.
PloS one, 10(6), e0130902-e0130902 (2015-07-01)
Adherent-invasive Escherichia coli (AIEC) strains are detected more frequently within mucosal lesions of patients with Crohn's disease (CD). The AIEC phenotype consists of adherence and invasion of intestinal epithelial cells and survival within macrophages of these bacteria in vitro. Our
Suguru Shigemori et al.
Microbial cell factories, 14, 189-189 (2015-11-27)
Mucosal delivery of therapeutic proteins using genetically modified strains of lactic acid bacteria (gmLAB) is being investigated as a new therapeutic strategy. We developed a strain of gmLAB, Lactococcus lactis NZ9000 (NZ-HO), which secretes the anti-inflammatory molecule recombinant mouse heme
Yu-Feng Yan et al.
Molecular medicine reports, 12(3), 4734-4742 (2015-06-18)
DJ-1 protein, as a multifunctional intracellular protein, has an important role in transcriptional regulation and anti-oxidant stress. A recent study by our group showed that DJ-1 can regulate the expression of certain anti‑oxidant enzymes and attenuate hypoxia/re‑oxygenation (H/R)‑induced oxidative stress