Merck
45624
Supelco
Dipropyl phthalate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(CO2CH2CH2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.29
Beilstein:
2332522
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
317.5 °C (lit.)
gęstość
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
InChI
1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
Klucz InChI
MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ftalan dipropylu jest niskotoksycznym środkiem przeciwdrobnoustrojowym o szerokim spektrum działania, należącym do grupy ftalanów i jest szeroko stosowany jako środek konserwujący w przemyśle kosmetycznym.
Zastosowanie
Ftalan dipropylu może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w kosmetykach i produktach z tworzyw sztucznych przy użyciu różnych technik chromatografii.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Simultaneous screening and determination eight phthalates in plastic products for food use by sonication-assisted extraction/GC-MS methods
Shen Y-H
Talanta, 66(3), 734-739 (2005)
Y Imai et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 36(11), 1462-1468 (2006-11-07)
Many different types of phthalate ester are used as plasticizers and are thus found in the air. There have been several studies that suggest an association between allergies and phthalate esters. We previously found that di-butyl phthalate (DBP) has an
Takashi Maruyama et al.
Microbiology and immunology, 51(3), 321-326 (2007-03-24)
Phthalate esters with short alkyl chains, such as di-ethyl (DEP), di-n-propyl (DPP), and di-butyl phthalate (DBP), have adjuvant effects on an FITC-induced contact hypersensitivity mouse model. The adjuvant effects of DPP and DBP are associated with enhanced trafficking of FITC-presenting
Hung-Hung Sung et al.
Fish & shellfish immunology, 31(3), 511-515 (2011-07-12)
This study set out to understand the sublethal effect of xenobiotic phthalate esters (PAEs) on the relationship between the susceptibility of shrimp to bacterial infection and the immune response of the shrimp. Neocaridina denticulate were exposed to different concentrations of
K R Kumar et al.
Veterinary research communications, 24(7), 445-454 (2000-11-21)
Cows' urine was analysed by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS). The profiles from preovulatory, ovulatory and postovulatory samples were compared to establish any qualitative and quantitative differences that might have potential value in olfactory communication. Dichloromethane was used as the