Kluczowe dokumenty
251765
Sigma-Aldrich
DAR-4M AM
A cell-permeable, photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~10 nM.
Synonim(y):
Diaminorhodamine-4M AM
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H31IN4O5
Masa cząsteczkowa:
630.47
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solution
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
dark red
fluorescencja
λex ~560 nm
λem ~575 nm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek, fotostabilny wskaźnik fluorescencyjny tlenku azotu (NO) o granicy wykrywalności ~10 nM. Wewnątrzkomórkowo uwalnia DAR-4M (nr kat. 251760) poprzez działanie esteraz. Reaguje z NO w obecności O2, w wyniku czego powstaje analog triazolo-rodaminy (DAR-4M T), który wykazuje około 840-krotnie większą wydajność kwantową fluorescencji. Intensywność fluorescencji nie zależy od pH.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Wskaźnik fluorescencyjny tlenku azotu (NO)
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Postać fizyczna
W DMSO.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić w temperaturze (-20°C). Użyć natychmiast po rozcieńczeniu, wyrzucić niewykorzystaną część.
Inne uwagi
Kojima, H., et al. 2001. Anal. Chem.73, 1967.
Kojima, H., et al. 2000. Tetrahedron Lett.41, 69.
Informacje prawne
Niedostępne w sprzedaży w Japonii.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C