Kluczowe dokumenty
251505-M
Sigma-Aldrich
DAF-2 DA
A cell-permeable derivative of DAF-2 that is hydrolyzed to DAF-2 by intracellular esterases.
Synonim(y):
Diacetat 4,5-diaminofluoresceiny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H18N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solution
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
fluorescencja
λex ~495 nm
λem ~515 nm
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Nc1cc2c(cc1N)C(=O)OC32c4c(cc(cc4)OC(=O)C)Oc5c3ccc(c5)OC(=O)C
InChI
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
Klucz InChI
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable derivative of DAF-2 (Cat. No. 251500) that is hydrolyzed to DAF-2 by intracellular esterases. Can be used in fluorescence microscopy to measure real-time changes in NO levels in vivo.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
Used to measure real-time changes in NO levels
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Postać fizyczna
A 5 mM (1 mg/450 µl) solution in DMSO.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Inne uwagi
Berkels, R., et al. 2000. Cell Calcium27, 281.
Kojima, H., et al. 1998. Anal. Chem. 70, 2446.
Kojima, H., et al. 1998. Chem. Pharm. Bull. 46, 373.
Nakatsubo, N., et al. 1998. FEBS Lett. 427, 263.
Informacje prawne
Manufactured by Daiichi Pure Chemicals Co., Ltd
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)