Kluczowe dokumenty
251500-M
Sigma-Aldrich
DAF-2
A highly sensitive and specific fluorescent indicator for the direct detection of nitric oxide (NO) in vitro.
Synonim(y):
4,5-diaminofluoresceina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solution
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
fluorescencja
λex ~495 nm
λem ~515 nm
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Nc1cc2c(cc1N)C(=O)OC32c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O
InChI
1S/C20H14N2O5/c21-15-7-11-14(8-16(15)22)20(27-19(11)25)12-3-1-9(23)5-17(12)26-18-6-10(24)2-4-13(18)20/h1-8,23-24H,21-22H2
Klucz InChI
LTYUPYUWXRTNFQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wysoce czuły i specyficzny wskaźnik fluorescencyjny do bezpośredniego wykrywania tlenku azotu (NO) in vivo. Stosunkowo niefluorescencyjny DAF-2 szybko reaguje z NO w obecności tlenu, dając wysoce fluorescencyjny związek triazolofluoresceinę (DAF-2 T). Może wykrywać NO w warunkach neutralnych (granica wykrywalności = 5 nM). Maksimum wzbudzenia: 495 nm; maksimum emisji: 515 nm.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
Wskaźnik fluorescencyjny do bezpośredniego wykrywania tlenku azotu (NO) in vitro.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Postać fizyczna
Roztwór 5 mM (1 mg w 550 µl) w DMSO.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Inne uwagi
Berkels, R., et al. 2000. Cell Calcium27, 281.
Kojima, H., et al. 1998. Anal. Chem. 70, 2446.
Kojima, H., et al. 1998. Chem. Pharm. Bull. 46, 373.
Nakatsubo, N., et al. 1998. FEBS Lett. 427, 263.
Informacje prawne
Wyprodukowany przez Daiichi Pure Chemicals Co., Ltd
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)