Kluczowe dokumenty
251520-M
Sigma-Aldrich
DAF-FM DA
A cell-permeable, photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~3 nM.
Synonim(y):
Diacetat 3-amino, 4-aminometylo-2ʹ,7ʹ-difluorofluoresceiny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H18F2N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solution
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
fluorescencja
λex ~500 nm
λem ~515 nm
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Fc1cc2c(cc1OC(=O)C)Oc3c(cc(c(c3)OC(=O)C)F)C42OC(=O)c5c4ccc(c5N)NC
InChI
1S/C25H18F2N2O7/c1-10(30)33-20-8-18-13(6-15(20)26)25(12-4-5-17(29-3)23(28)22(12)24(32)36-25)14-7-16(27)21(34-11(2)31)9-19(14)35-18/h4-9,29H,28H2,1-3H3
Klucz InChI
BEVHTVRRVVEMEF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek, fotostabilny wskaźnik fluorescencyjny tlenku azotu (NO) o granicy wykrywalności ~3 nM. Wewnątrzkomórkowo uwalnia DAF-FM (nr kat. 251515) poprzez działanie esteraz. Reaguje z NO w obecności O2, w wyniku czego powstaje analog triazolo-fluoresceiny (DAF-FM T), który wykazuje około 160-krotnie większą wydajność kwantową fluorescencji. Fluorescencja jest stabilna powyżej pH 5,8.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Wskaźnik fluorescencyjny tlenku azotu (NO)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Postać fizyczna
Roztwór 5 mM w DMSO.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić w temperaturze (-20°C). Użyć natychmiast po rozcieńczeniu; wyrzucić niewykorzystaną część.
Inne uwagi
Kojima, H., et al. 2001. J. Neurochem.76, 1404.
Park. J.M., et al. 2001. Br. J. Pharmacol.132, 1876.
Itoh, Y., et al. 2000. Anal. Biochem.287, 203.
Kojima, H., et al. 1999. Angew Chem. Int. Ed.38, 3209.
Informacje prawne
Wyprodukowany przez Daiichi Pure Chemicals Co., Ltd
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)