Merck
CRM45624
Supelco
Dipropyl phthalate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(CO2CH2CH2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.29
Beilstein:
2332522
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
tw
317.5 °C (lit.)
gęstość
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
InChI
1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
Klucz InChI
MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
Dipropyl phthalate can be used as a repellent against inseceticide, e.g. Red imported fire ant workers. It is not listed in the European Union (EU) pesticide database. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Environmental
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)