Merck
45338
Supelco
Benodanil
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Iodobenzanilide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10INO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.13
Beilstein:
2725018
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Ic1ccccc1C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H10INO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(16)15-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16)
Klucz InChI
LJOZMWRYMKECFF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A C Udeogalanya
Beitrage zur tropischen Landwirtschaft und Veterinarmedizin, 20(4), 467-474 (1982-01-01)
When applied at the juvenile growth stage, benodanil significantly reduced the occurrence of rust (Puccinia bordei) on barley plants. This was found in the susceptible varieties Midas, Zephyr, and Mazurka as well as in the slow-rusting varieties Tyra, Emir, and
A C Udeogalanya
Beitrage zur tropischen Landwirtschaft und Veterinarmedizin, 22(1), 91-94 (1984-01-01)
Leaf washing after application of benodanil and oxycarboxin reduced the protectant effect more than the eradicant effect. Oxycarboxin penetrated more rapidly than did benodanil . Residues of benodanil (WP) on the leaf surfaces can be absorbed again later in the
Xiao-Lei Zhu et al.
ChemMedChem, 9(7), 1512-1521 (2014-03-29)
Succinate-ubiquinone oxidoreductase (SQR, EC 1.3.5.1), also known as mitochondrial respiratory complex II or succinate dehydrogenase (SDH), catalyzes the oxidation of succinate to fumarate as part of the tricarboxylic acid cycle. SQR has been identified as a novel target of a large family