Merck
36164
Supelco
Metoxuron
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.68
Beilstein:
2128284
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
124-127 °C
przydatność
passes test for identity (NMR)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
COc1ccc(NC(=O)N(C)C)cc1Cl
InChI
1S/C10H13ClN2O2/c1-13(2)10(14)12-7-4-5-9(15-3)8(11)6-7/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)
Klucz InChI
DSRNRYQBBJQVCW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Metoksuron jest herbicydem fenylomocznikowym szeroko stosowanym w rolnictwie.
Zastosowanie
Metoksuron może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w glebie, próbkach wodnych, uprawach i warzywach różnymi technikami chromatograficznymi.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Markman et al.
Gynecologic oncology, 80(3), 359-363 (2001-03-27)
The goal of this work was to develop a combination chemotherapy regimen consisting of ifosfamide and paclitaxel to be evaluated in the management of gynecologic malignancies. The Gynecologic Oncology Group conducted a Phase I trial of the regimen, initially with
[Hygienic standard for the allowable content of Dosanex in food products and reservoir waters].
E O Sakhkalian
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 13-15 (1982-02-01)
Determination of pesticides in vegetables using large-volume injection column liquid chromatography--electrospray tandem mass spectrometry.
Hogenboom AC, et al.
Journal of Chromatography A, 892(1-2), 379-390 (2000)
[Effect of dosanex on the immunologic reactions in animals].
M V Tat'ian et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 85-86 (1983-02-01)
W Sanchez et al.
Marine environmental research, 62 Suppl, S29-S33 (2006-05-19)
This study examined the response of 7-ethoxyresorufine-O-deethylase, glutathione-S-transferase, glutathione peroxidase, glutathione content, level of thiobarbituric acid reactive compounds and circulating vitellogenin, in three-spined sticklebacks after 21 days of exposure to Diquat herbicide, commercial nonylphenol polyethoxylate adjuvant and mixture between Diquat
Protokoły
Separation of Atrazine-desethyl; Metoxuron; Hexazinone; Simazine; Cyanazine; Methabenzthiazuron; Atrazine; Monolinuron; Diuron; Isoproturon; Metobromuron; Metazachlor; Sebuthylazin; Linuron; Metolachlor