Kluczowe dokumenty
43999
5-Hydroxyomeprazole
analytical standard
Synonim(y):
4-Methoxy-6-{[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl}-5-methyl-3-pyridinemethanol, 5-Methoxy-2-{[(5-hydroxymethyl-4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl}-1H-benzimidazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(CC1=NC=C(CO)C(OC)=C1C)C2=NC3=CC(OC)=CC=C3N2
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-15(18-7-11(8-21)16(10)24-3)9-25(22)17-19-13-5-4-12(23-2)6-14(13)20-17/h4-7,21H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20)
Klucz InChI
CMZHQFXXAAIBKE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?