Key Documents
43975
Ethylmalonic acid
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
112-114 °C (lit.)
Zastosowanie
clinical testing
format
neat
ciąg SMILES
CCC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-3(4(6)7)5(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
UKFXDFUAPNAMPJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Human biological fluids using liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS).
- Urine samples of uterine myoma and uterine cervical cancer patients using gas chromatography and gas chromatography–mass spectrometry.
It may be used as an analytical standard to investigate its role in the inhibition of succinate and malate transport through the mitochondrial membranes in rats.
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)