Merck
437557
Sigma-Aldrich
Acetonitrile
≥99.5%, ACS reagent, suitable for solid phase extraction (SPE)
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
Beilstein:
741857
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
81-82 °C (lit.)
Nazwa produktu
Acetonitrile, ≥99.5%, ACS reagent
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
zanieczyszczenia
≤0.3% water
≤0.6 μeq/g Titr. base
≤8 μeq/g Titr. acid
pozostałość po odparowaniu
≤0.005%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetonitryl (MeCN), alifatyczny nitryl, jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu. MeCN ma niską lepkość, wysoką siłę elucji i jest wysoce mieszalny z wodą. Jest szeroko stosowany jako rozpuszczalnik i półprodukt w syntezach organicznych i jest przezroczysty dla światła widzialnego UV, dzięki czemu ma szerokie zastosowanie w technikach spektrofotometrycznych i fluorymetrycznych. Odgrywa również ważną rolę jako środek ekstrakcyjny w ekstrakcji ciecz-ciecz, ekstrakcji do fazy stałej lub mikroekstrakcji.
Zastosowanie
Acetonitryl może być stosowany jako rozpuszczalnik w następujących procesach:
  • Synteza organiczna
  • Ekstrakcja ciecz-ciecz, ekstrakcja do fazy stałej lub mikroekstrakcja.
  • Techniki spektrofotometryczne i fluorymetryczne.
  • Elektrolity w bateriach litowo-jonowych
  • Określanie wartości pKa superbaz organicznych przy użyciu modelu ciągłej polaryzacji izodensyjnej (IPCM).
Cechy i korzyści
Rozpuszczalniki ACS spełniają lub przewyższają wysokie standardy Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego (ACS), ze specyfikacjami testowymi, które są wyspecjalizowane dla każdego związku. Według Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego, klasa odczynnika ACS oznacza, że jest to substancja o wystarczającej czystości do stosowania w większości analiz lub reakcji chemicznych.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Basicity of some organic superbases in acetonitrile.
Kovacevic B and Maksic ZB.
Organic Letters, 3(10), 1523-1526 (2001)
Dynamics of ultrafast intramolecular charge transfer with 4-(dimethylamino) benzonitrile in acetonitrile.
Druzhinin SI, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 110(9), 2955-2969 (2006)
Cerium (III) chloride promoted highly regioselective ring opening of epoxides and aziridines using NaN3 in acetonitrile: a facile synthesis of 1,2-azidoalcohols and 1,2-azidoamines.
Sabitha G, et al.
Organic Letters, 4(3), 343-345 (2002)
Palladium-Catalyzed Oxidative Arylalkylation of Activated Alkenes: Dual C-H Bond Cleavage of an Arene and Acetonitrile.
Wu T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(52), 12578-12581 (2011)
Infrared spectra of acetonitrile and acetonitrile-d3.
Pace EL and Noe LJ.
J. Chem. Phys., 49, 5317-5325 (1968)