Merck
38266
Millipore
Ferrioxamine E from Streptomyces antibioticus
suitable for microbiology, ≥95%
Synonim(y):
1,12,23-Trihydroxy-1,6,12,17,23,28-hexaazacyclotritriacontane-2,5,13,16,24,27-hexone Iron(III) complex
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H45FeN6O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
653.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41171614
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.85
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
≥95%
Formularz
powder
strata
≤6% loss on drying
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Salmonella spp.
ciąg SMILES
[Fe+3].[O-]N1CCCCCNC(=O)CCC(=O)N([O-])CCCCCNC(=O)CCC(=O)N([O-])CCCCCNC(=O)CCC1=O
InChI
1S/C27H45N6O9.Fe/c34-22-10-14-26(38)32(41)20-8-3-6-18-30-24(36)12-15-27(39)33(42)21-9-2-5-17-29-23(35)11-13-25(37)31(40)19-7-1-4-16-28-22;/h1-21H2,(H,28,34)(H,29,35)(H,30,36);/q-3;+3
Klucz InChI
MZFKJKOHYACYNT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ferrioksaminy są zasadniczo produktami metabolicznymi wytwarzanymi przez promieniowce i są scharakteryzowane jako ferrioksaminy A, B, C, D 1, D2, E, F i G. Ogólnie wszystkie ferrioksaminy są trihydroksaminianami, a deferrioksaminy są liniowe lub cykliczne (D2 i E).
Naukowo udowodniony suplement do pożywek hodowlanych poprawia wykrywanie Salmonelli, Enterobacter sakazakii i Yersinia enterocolitica.
Ferrioxamine E ze Streptomyces antibioticum to siderofor, który ułatwia dostarczanie żelaza (III), niezbędnego pierwiastka śladowego, bakteriom biorącym udział w zatruciach pokarmowych, w tym Salmonelli, Enterobacter sakazakii i Yersinia enterocolitica. Promuje szybki wzrost poprzez zmniejszenie fazy opóźnienia w pożywkach hodowlanych i reaktywuje uśpione bakterie. Zastosowanie ferrioksaminy E pozwala na szybkie wykrycie niskiej liczby komórek bakterii, nawet w suchych produktach, takich jak przyprawy i herbata, po długim okresie przechowywania. Jest to niezbędny element kontroli jakości w przemyśle spożywczym.
Ferrioxamine E jest często stosowana w buforowanej wodzie peptonowej, pożywce zalecanej przez normy ISO dla Enterobacteriacea. Ferrioksamina E poprawia również ruchliwość Salmonelli, co pomaga w lepszej identyfikacji za pomocą półstałych selektywnych podłoży ruchliwych, takich jak SIM, MRSV, DIASSALM lub SMS. Ferrioksamina E nie poprawia wzrostu gatunków Escherichia coli, Shigella, Proteus, Providencia i Morganella; cecha, która czyni ją związkiem półselektywnym. Zalecane stężenie ferrioksaminy E w celu pobudzenia wzrostu bakterii wynosi od 5 do 200 ng/ml
Zastosowanie
Supplementation of pre-enrichment broth and enrichment broth media for improved recovery of Salmonella from artificially or naturally contaminated foods
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Edward Mawji et al.
Environmental science & technology, 42(23), 8675-8680 (2009-02-06)
Siderophores are chelates produced by bacteria as part of a highly specific iron uptake mechanism. They are thought to be important in the bacterial acquisition of iron in seawater and to influence iron biogeochemistry in the ocean. We have identified
P Pless et al.
International journal of food microbiology, 27(2-3), 147-159 (1995-10-01)
Supplementation of buffered peptone water with ferrioxamine E in concentrations ranging from 0.001 to 1.0 microgram/ml significantly increased the motility of Salmonella on MSRV and DIASSALM semi-solid enrichment media. Zone diameters of swarming S. enteritidis and S. typhimurium increased more
R A Kingsley et al.
Applied and environmental microbiology, 65(4), 1610-1618 (1999-04-02)
Utilization of ferrioxamines as sole sources of iron distinguishes Salmonella enterica serotypes Typhimurium and Enteritidis from a number of related species, including Escherichia coli. Ferrioxamine supplements have therefore been used in preenrichment and selection media to increase the bacterial growth
Prakash Patel et al.
Biochemistry, 49(37), 8033-8042 (2010-08-14)
Under iron limitation, the Gram-positive bacterium Streptomyces coelicolor A3(2) excretes three siderophores of the hydroxamate type: desferrioxamine B, desferrioxamine E, and coelichelin. These sequester iron from insoluble ferric hydroxides, and the resulting ferric complexes are believed to be transported into
R Reissbrodt et al.
International journal of food microbiology, 29(1), 81-91 (1996-02-01)
Supplementation of pre-enrichment broth and enrichment broth media with ferrioxamine E (1 microgram/ml) significantly improved the recovery of Salmonella from artificially or naturally contaminated foods. Based on the selectivity of ferrioxamine E, Salmonella enteritidis and S. typhimurium could be isolated
Produkty
The expression “viable but nonculturable” (VNC) bacteria, describes cells that cannot normally be cultured. However this makes little sense, when one considers that the demonstration of culturability remains the best practically acceptable definition of viability.
Mikrobiologiczna ocena bakterii występujących w przyprawach, będących potencjalnym źródłem patogenów i powodujących psucie się żywności.