Y0001937
Deferoxamine for peak identification CRS 1
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Desferrioxamine B, 30-Amino-3,14,25-trihydroxy-3,9,14,20,25-pentaazatriacontane-2,10,13,21,24-pentone, Deferoxamine B
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
deferoxamine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C25H48N6O8/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34)
Klucz InChI
UBQYURCVBFRUQT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)