Merck
370061
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitropyridine N-oxide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder, crystals or chunks
mp
136-138 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cc1c[n+]([O-])ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-5-4-7(9)3-2-6(5)8(10)11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
SSOURMYKACOBIV-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
NLO material
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)