Merck
594059
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine N-oxide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
138-142 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
[O-][n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
Klucz InChI
RFOMGVDPYLWLOC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)