About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.54
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
160 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][n+]1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-5-1-3-7(8)4-2-5/h1-4H
Klucz InChI
DPJVRASYWYOFSJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Chloropyridine N-oxide forms complexes with uranyl chloride and has been investigated by IR spectra, electronic spectra, molar conductivity and magnetic susceptibility measurements.
Zastosowanie
4-Chloropyridine N-oxide was used as oxygen source in the preparation of [(N,N′-bis(2-methyl-2-mercaptopropane)-1,5-diazacyclooctane)Fe]2O complexes.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Uranyl chloride complexes of pyridine-N-oxide and 4-substituted pyridine-N-oxides: Infra-red spectra, electronic spectra and magnetic susceptibility studies.
Balakrishnan PV, et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 28(2), 537-541 (1966)
Ghezai Musie et al.
Inorganic chemistry, 37(16), 4086-4093 (2001-10-24)
The (&mgr;-oxo)diiron(III) complexes of N,N'-bis(2-methyl-2-mercaptopropane)-1,5-diazacyclooctane (H(2)bme-daco) and N,N'-bis(mercaptoethyl)-1,5-diazacyclooctane (H(2)bme-daco) ligands present uncommon examples of well-characterized (&mgr;-oxo)diiron(III) species in the presence of sulfur donors. Whereas the reaction of molecular oxygen with a solution of diiron(II) complex, [(bme-daco)Fe](2), affords slow formation of