Merck
36162
Supelco
Metobromuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N′-(4-Bromophenyl)-N-methoxy-N-methylurea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11BrN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.10
Beilstein:
2103964
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CON(C)C(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11BrN2O2/c1-12(14-2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
Klucz InChI
WLFDQEVORAMCIM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Metobromuron jest herbicydem fenylomocznikowym szeroko stosowanym w przedwschodowym i powschodowym zwalczaniu trawy czarnej, jedwabistej, dzikiego owsa i jednorocznej trawy łąkowej.
Zastosowanie
Metobromuron może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w warzywach, glebie, tytoniu i próbkach wodnych różnymi technikami chromatograficznymi.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photochemical versus coupled photochemical--biological flow system for the treatment of two biorecalcitrant herbicides: metobromuron and isoproturon.
Parra S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 27(3), 153-168 (2000)
The determination of some substituted urea herbicide residues in soil by electron-capture gas chromatography.
McKone CE
Journal of Chromatography A, 44(1-2), 60-66 (1969)
Application of solid-phase microextraction for determining phenylurea herbicides and their homologous anilines from vegetables.
Berrada H, et al.
Journal of Chromatography A, 1042(1-2), 9-14 (2004)
Method development for the determination of selected pesticides on tobacco by high-performance liquid chromatography--electrospray ionisation-tandem mass spectrometry.
Mayer-Helm B, et al.
Talanta, 74(5), 1184-1190 (2008)
Vincent J Smith et al.
Carbohydrate research, 344(17), 2388-2393 (2009-10-06)
We report the formation of inclusion complexes between the phenylurea herbicide metobromuron [3-(p-bromophenyl)-1-methoxy-1-methylurea] and beta- and gamma-cyclodextrin in the solid state. Formation of crystalline inclusion complexes by the kneading method was confirmed by powder X-ray diffraction and further structural characterization
Protokoły
Separation of Atrazine-desethyl; Metoxuron; Hexazinone; Simazine; Cyanazine; Methabenzthiazuron; Atrazine; Monolinuron; Diuron; Isoproturon; Metobromuron; Metazachlor; Sebuthylazin; Linuron; Metolachlor