Merck
35999
Supelco
Pyrimidifen
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
5-Chloro-N-{2-[4-(2-ethoxyethyl)-2,3-dimethylphenoxy]ethyl}-6-ethylpyrimidin-4-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.91
Beilstein:
11644658
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOCCc1ccc(OCCNc2ncnc(CC)c2Cl)c(C)c1C
InChI
1S/C20H28ClN3O2/c1-5-17-19(21)20(24-13-23-17)22-10-12-26-18-8-7-16(9-11-25-6-2)14(3)15(18)4/h7-8,13H,5-6,9-12H2,1-4H3,(H,22,23,24)
Klucz InChI
ITKAIUGKVKDENI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Pyrimidifen may be used as a reference standard for the determination of the analyte in agricultural products and vegetables or food commodities by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Validation and uncertainty study of a comprehensive list of 160 pesticide residues in multi-class vegetables by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Kmellar B, et al.
Journal of Chromatography A, 1215(1-2), 37-50 (2008)
Validation of multiresidue screening methods for the determination of 186 pesticides in 11 agricultural products using gas chromatography (GC).
Hirahara Y, et al.
Journal of Health Science, 51(5), 617-627 (2005)