Kluczowe dokumenty
G4382
(±)-Gossypol-acetic acid
analytical standard, crystalline complex consisting of equimolar quantities of gossypol and acetic acid, ~95%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
~95% (HPLC)
~95%
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(O)=O.CC(C)c1c(O)c(O)c(C=O)c2c(O)c(c(C)cc12)-c3c(C)cc4c(C(C)C)c(O)c(O)c(C=O)c4c3O
InChI
1S/C30H30O8.C2H4O2/c1-11(2)19-15-7-13(5)21(27(35)23(15)17(9-31)25(33)29(19)37)22-14(6)8-16-20(12(3)4)30(38)26(34)18(10-32)24(16)28(22)36;1-2(3)4/h7-12,33-38H,1-6H3;1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
NIOHNDKHQHVLKA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?