Kluczowe dokumenty
45636
Prometryn
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2,4-Bis-(isopropylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CSc1nc(NC(C)C)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C10H19N5S/c1-6(2)11-8-13-9(12-7(3)4)15-10(14-8)16-5/h6-7H,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)
Klucz InChI
AAEVYOVXGOFMJO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Próbkach owoców i warzyw metodą ekstrakcji cytrynianowej QuEChERS (szybka, łatwa, tania, skuteczna, wytrzymała i bezpieczna) i chromatografii gazowej sprzężonej z dokładną spektrometrią mas o wysokiej rozdzielczości (GC-HRAMS) z jonizacją elektrorozpryskową (ESI).
- Próbki wody morskiej za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) i ultraciśnieniowej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (UPLC-MS/MS) wyposażoną w ESI i detekcję monitorowania wielu reakcji (MRM).
- Próbki osadów metodą dyspersyjną-SPE, ekstrakcji QuEChERS i UPLC sprzężonej z liniową pułapką jonową/Orbitrap (LTQ Orbitrap) MS o wysokiej rozdzielczości.
- Zboża za pomocą ekstrakcji QuEChERS i GC-MS/MS wyposażonego w detekcję MRM.
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)